Kluczowe dokumenty
WHA10370395
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10
roll, W × L (70 mm) (40 m), pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiały
roll
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370395
szer. × dł.
(70 mm) (40 m)
Opis ogólny
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)