WHA10345572
Whatman® Seed testing paper
3236 Pleated Strips Grey, 25 double pleats, W × L 110 mm × 20 mm
Synonim(y):
Whatman filter, Z696242, filter paper, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose
rectangular (pleated strips)
Właściwości
25 double pleats
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10345572
Whatman Article No. 28414635 (US reference)
szer. × dł.
110 mm × 20 mm
gramatura
110 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The better contrast of the color seed testing papers makes evaluation easier, particularly for seeds with fine white rootlets or under artificial light. This makes work easier, improves the results and saves time. The dyes which we use have been thoroughly investigated and have no influence on the growth of the seeds.
Cechy i korzyści
- Paski plisowane klasy 3236 do testowania nasion.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10345572 | 4061831624021 |