Kluczowe dokumenty
WHA10334987
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 0905, creped
sheets, W × L 580 mm × 580 mm, pack of 500
Synonim(y):
Z749605
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 0905
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Whatman 10334987
Whatman Article No. 28414515 (US reference)
Parametry
20 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
580 mm × 580 mm
grubość
270 μm
wielkość porów
12-25 μm (Particle retention)
gramatura
75 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te bibuły filtracyjne są wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego. Zakres zastosowań sięga od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Grade 0905: 12-25 μm
Bibuła krepowana do gruboziarnistych cząstek, oferuje bardzo wysoką prędkość filtracji.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego.
  • Zakres zastosowań sięga od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)