Kluczowe dokumenty
WHA10314766
Whatman® qualitative filter paper, Grade 1573
roll, L × W 210 m × 25.5 mm, pack of 1
Synonim(y):
Z749397
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
roll
Właściwości
Grade 1573
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10314766
Whatman Article No. 28414357 (US reference)
Parametry
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
210 m × 25.5 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
12-25 μm (Particle retention)
gramatura
88 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te niezwykle wytrzymałe bibuły filtracyjne mają wysoką wytrzymałość na mokro dzięki dodaniu niewielkiej ilości chemicznie stabilnej żywicy. Normalne zastosowania jakościowe nie wprowadzą żadnych znaczących zanieczyszczeń do filtratu. Żywice zawierają jednak azot, więc bibuły te nie powinny być stosowane w szacunkach Kjeldahla itp. Niektóre wzmocnione na mokro gatunki są dostępne w formie złożonej (wstępnie wypełnionej).
Gatunek 1573: 12-25 μm (szybka, gładka bibuła filtracyjna)
Szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro. Ma bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ją zeskrobać lub zmyć osad. Odporna na: roztwory kwasu siarkowego i azotowego (do 40% w 50°C), solnego (do 10% w 100°C, 20% w 60°C, 25% w 20°C), zasady (do 10% w 20°C).
Cechy i korzyści
  • Szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na wilgoć. Ma bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ją zeskrobać lub zmyć osad.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA103147664061826076422