Kluczowe dokumenty
WHA10314747
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 1573 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695998, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10314747
Whatman Article No. 28414349 (US reference)
Parametry
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
12-25 μm
gramatura
88 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Time-saving Whatman qualitative grades are offered in this convenient form, which gives major advantages over flat circles:
  • Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses
  • Decreased overall filtration time because of the extra surface area exposed; the normal slow down of filtration speed due to the loading of particulate is postponed
  • Increased total loading capacity as more filter area is available
  • Maintained flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and, the self-supporting shape of the filter itself
  • The prepleating does not significantly affect any of the technical data and the same figures may be used for the flat circles
Grade 1573 ½ : 12-25 mm (fast, smooth filter paper)
A fast filter paper with high wet strength. It has a very smooth surface making it easy to scrape or wash off precipitate. Resistant against: sulfuric and nitric acid solutions (up to 40% at 50°C), hydrochloric (up to 10% at 100°C, 20% at 60°C, 25% at 20°C), alkalis (up to 10% at 20°C).
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)