Kluczowe dokumenty
WHA10311841
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 597 1/2
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695688, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10311841
Whatman Article No. 28414234 (US reference)
Parametry
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
70 mm
grubość
180 μm
wielkość porów
4-7 μm (Particle retention)
gramatura
85 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oszczędzające czas jakościowe bibuły Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami
Klasa 597 ½ : 4-7 μm (średnio szybka bibuła filtracyjna)
Średnio szybka bibuła filtracyjna o średniej do drobnej retencji cząstek. Używana do szerokiej gamy rutynowych zastosowań analitycznych w różnych branżach, takich jak testowanie żywności (np. oznaczanie zawartości tłuszczu) lub usuwanie dwutlenku węgla i zmętnienia z napojów (np. analiza piwa).
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA103118414061831623529