Kluczowe dokumenty
WHA10311804
Whatman® qualitative filter paper, Grade 597
circles, diam. 45 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695645, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10311804
Whatman Article No. 28414224 (US reference)
Parametry
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
45 mm
grubość
180 μm
wielkość porów
4-7 μm (Particle retention)
gramatura
85 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 597: 4-7 μm (medium fast filter paper)
A medium fast filter paper with medium to fine particle retention. Used for a wide variety of analytical routine applications in different industries like food testing (e.g., determination of fat content) or removal of carbon dioxide and turbidity from beverages (e.g., beer analysis).
Cechy i korzyści
  • Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)