Kluczowe dokumenty
WHA10300263
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 589/3 blue ribbon
circles, diam. 12.8 mm, pack of 1000
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695475, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman 10300263
Whatman Article No. 28414139 (US reference)
Parametry
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
12.8 mm
grubość
160 μm
popiół
≤0.01%
wielkość porów
<2 μm (Particle retention)
gramatura
84 g/m2
Opis ogólny
Bezpopiołowa bibuła filtracyjna Whatman Grade 589/3 firmy Cytiva jest szczególnie przydatna do wychwytywania bardzo drobnych cząstek stałych, takich jak nierozpuszczalne cząsteczki w tłuszczach lub olejach, lub do wspomagania pomiaru suchej masy bezpopiołowej.
Sucha masa bezpopiołowa
Bibuła filtracyjna Grade 589/3 firmy Cytiva wspomaga dokładny pomiar suchej masy bezpopiołowej. Filtr z niebieską wstążką jest uznanym składnikiem różnych metod analizy ilościowej, takich jak ilościowe oznaczanie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach i olejach zwierzęcych i roślinnych.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czystość (< 0,01% popiołu) dla metod suchej masy bez popiołu
  • Filtr z niebieską wstążką
  • Bardzo drobne zatrzymywanie osadu (klasa 2d zgodnie z DIN 53 135)
  • Prędkość filtracji Herzberg 750 s*
  • Dostępny również w wersji gotowej jako klasa 589/3 ½
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)