WHA1030024
Whatman® cellulose chromatography papers
3 mm blotting paper, diam. 24 mm
Synonim(y):
Z752428
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
circles
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1030-024
Whatman Article No. 28414094 (US reference)
Parametry
1385 sec / 100 mL speed
Średnica
24 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków. Zapewnia brak zanieczyszczeń podczas etapów transferu.
- Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych i blottingu. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne dla uzyskania czystych i równomiernych transferów podczas blottingu.
- Whatman 3MM Chr jest uważany za standard branżowy w procedurach blottingu.
- Wygodne rozmiary dostępne w arkuszach precyzyjnie przyciętych do najpopularniejszych rozmiarów żeli i membran transferowych. Umożliwia "nieszablonowe" użycie i eliminuje różnice między arkuszami.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA1030024 | 4061831600216 |