Kluczowe dokumenty
WHA1006042
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z240761, filter papers
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1006-042
Whatman 28414051 (US reference)
Parametry
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
42.5 mm
grubość
180 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
3 μm (Particle retention)
gramatura
100 g/m2
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Stosowane w jakościowych technikach analitycznych do określania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
  • Dwa razy szybsze niż klasa 5 przy podobnej retencji drobnych cząstek.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valeria G Parra-Paz et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 140, 110066-110066 (2021-03-03)
Blueberries (BB) are rich in antioxidant polyphenols, and their intake could prevent Parkinson's disease (PD). Here we assessed whether rats chronically fed dried raw BB develop resistance to dopaminergic denervation and motor disorders caused by unilateral intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine