Kluczowe dokumenty
WEM1A3044
Sigma-Aldrich
Xion WEM-Hydrex-200
greener alternative
thickness 30 μm, L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352600
NACRES:
NB.21
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
10 cm × 10 cm
grubość
30 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej i jest przeznaczony do stosowania jako membrany wymiany protonów (membrany ogniw paliwowych). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Membrany HYDREX Composite to ultracienkie, wysoce selektywne i wysoce przepuszczalne wzmocnione membrany oparte na opatentowanym polimerze poliaminowym. Warstwa wzmacniająca jest porowatym podłożem zintegrowanym ze strukturą membrany w celu zapewnienia lepszych właściwości mechanicznych. Ulepszone właściwości mechaniczne pozwalają na produkcję membran HYDREX znacznie cieńszych niż standardowe membrany wytłaczane, zapewniając wyższą przepuszczalność związków polarnych bez utraty wytrzymałości. Membrany HYDREX mogą być stosowane w aplikacjach, w których nie jest wymagana wysoka stabilność termiczna i chemiczna. Obejmuje to zastosowania takie jak kondycjonowanie powietrza i gazów niekorozyjnych.
Informacje prawne
Produkt Xergy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)