Merck
W800036
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
≥98%
Synonim(y):
Allylacetone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Beilstein:
1699137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
07.162
NACRES:
NA.21
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; floral
ciąg SMILES
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
Klucz InChI
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)