Merck
W471912
Sigma-Aldrich
Succinic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Synonim(y):
Butanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
Numer FEMA:
4719
Beilstein:
1754069
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
8.024
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1091
Próba
≥99%
Formularz
crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 83 g/L at 25 °C
gęstość
1.564 g/cm3 at 15 °C
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
acidic; sour
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Państwu ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z jedną z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Ten produkt jest produktem na bazie biologicznej, zgodnym z zasadami "Mniej niebezpiecznych syntez chemicznych" i "Wykorzystanie odnawialnych surowców" w zielonej chemii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W471912-1KG-K4061835539987
W471912-5KG-K4061835539994
W471912-SAMPLE-K4061835509959