Kluczowe dokumenty
W284831
Peppermint oil
terpeneless, FCC
Synonim(y):
Mentha piperita
About This Item
Polecane produkty
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D −29°, neat
pochodzenie
USA origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
215 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptyczne
minty; camphoraceous
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?