Kluczowe dokumenty
W278807
Nonyl acetate
≥97%, FCC
Synonim(y):
N-Nonyl acetate, Acetate C-9, Nonanol acetate, Pelargonyl acetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; waxy; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
GJQIMXVRFNLMTB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?