Merck
W215355
Sigma-Aldrich
Bergamot oil
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2153
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
natural
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
tw
159 °C (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
orange; citrus; woody
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)