TEM-LFH7100AR1.3
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H7)
Gold Grids, size 400 mesh, pack of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
Siatki QUANTIFOIL Gold, 200 mesh, otwór 1,2 mikrona, okres 2,5 mikrona. Siatki London Finder (H7), skok 63 mikrony, 400 mesh
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)