Kluczowe dokumenty
TEM-LC200-AUCC25
Sigma-Aldrich
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
CIĄGŁA WARSTWA ULTRACIENKIEJ FOLII WĘGLOWEJ NA LC200-AU 25/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Koronkowa folia węglowa pokryta ciągłą warstwą ultracienkiej folii węglowej. Złota siatka, 200 mesh. Ciągła, ultracienka warstwa na folii koronkowej pozwala na uzyskanie najcieńszej folii nośnej, która nadal ma odpowiednią wytrzymałość, aby wytrzymać przygotowanie próbki. Folia (o grubości mniejszej niż 3 nm) leży na węglowej folii koronkowej wspartej siatką o oczkach 200. Rozmiar otworów w koronkowej folii różni się znacznie w zależności od partii, ale generalnie mieści się w zakresie od ¼ μm do 5 μm, co daje równoważne wsparcie dla siatki o oczkach co najmniej 6000. Materiał próbki leżący nad zakrytymi otworami może być obrazowany w TEM praktycznie bez zakłóceń ze strony podtrzymującej go folii węglowej. Produkt ten jest idealny do badania nanorurek, cząstek wirusów i innych małych cząstek stałych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)