Kluczowe dokumenty
TEM-HC200CU100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Supported Copper Grids
size 200 mesh, size 100 nm , Hole, box of 25
Synonim(y):
Holey Carbon - Cu, 200 mesh, 100 mikronów
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiały
carbon film (holey)
copper grid
opakowanie
box of 25
rozmiar
100 nm , Hole
200 mesh
Opis ogólny
Dziurawa folia węglowa z miedzianą siatką TEM: rozmiar otworu 100 nm na siatce miedzianej 300 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)