Key Documents
TEM-HC200-AU-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar otworu
100 μm
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 200 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)