Kluczowe dokumenty
TEM-G300F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G300F1
Copper, size 300 mesh, vial of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
vial of 100
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Siatki Gilder Finder G300F1. Siatka miedziana, 300 mesh. Blok 625 (25x25) pojedynczych komórek jest podzielony na mniejsze bloki ograniczone grubszymi prętami krenelażowymi. Każdy mały blok 25 komórek ma centralną literę alfabetu od A do Y w celu identyfikacji.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)