TEM-G1000HHCU
1000 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 25
Synonim(y):
G1000HH-CU HEXAGONAL MESH
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
vial of 25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh: Copper Grid, 1000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 25 μm, hole ~19μm, bar ~6μm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)