Kluczowe dokumenty
TEM-FFT200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonim(y):
FORMVAR THIN BAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
A 5-6 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)