TEM-FF400CU50
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Synonim(y):
FOLIA FORMVAR 400 MESH CU 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
400 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cienka na 10 nm warstwa formvaru wspierała standardowe miedziane siatki o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 400 mesh. Wszystkie nasze folie są układane na błyszczącej stronie siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-FF400CU50 | 4061842455355 |