TEM-CFLF135CUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Copper London Finder LF135 Grids
box of 50
Synonim(y):
CARBON LONDON FINDER GRIDS - CU,LF135, ET 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ultracienka warstwa czystego węgla o grubości 3-4 nm na siatce London Finder (LF135). Siatka miedziana. Folia węglowa wykazuje lepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne w wiązce elektronów. Siatki London Finder to siatki lokalizacyjne z odniesieniem/indeksem na siatce.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)