TEM-CF150-CU-TH
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
opakowanie
box of 50
rozmiar
150 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)