Kluczowe dokumenty
TEM-76043-23
Sigma-Aldrich
Cryo-SiN TEM Windows
10 nm Thick, window size 9
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
rozmiar okna
9
Opis ogólny
Silicon Nitride 10 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)