Kluczowe dokumenty
TEM-CFT400CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 400 mesh, box of 25
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA TYLKO NA CIENKIM PRĘCIE 400 MESH SIATKA MIEDZIANA 25/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na siatce o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 400 mesh. Folia węglowa wykazuje lepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne w wiązce elektronów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-CFT400CU4061842455034