Kluczowe dokumenty
SYNV104045
Synthware vacuum trap
body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Synonim(y):
Synthware V104045
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V104045
Długość
250 mm , below joint
śr. zewn. obudowy
50 mm
Opis ogólny
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)