SYNS191125
Synthware™ metering valve stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Synonim(y):
Synthware S191125
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S191125
wymiary otworu
2 mm
Opis ogólny
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)