SYNR7010
Synthware™ high vacuum valve plug
size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware R7010
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware R7010
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W komplecie z pokrętłem regulacyjnym i trzpieniem PTFE z trzema pierścieniami O-ring.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)