Kluczowe dokumenty
SYNP170006
Synthware round bottom pressure vessel with PTFE bushing
350 mL, O.D. × L 80 mm × 162 mm
Synonim(y):
Synthware P170006, przewód ciśnieniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P170006
śr. zewn. × dł.
80 mm × 162 mm
pojemność
350 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zbiorniki z okrągłym dnem o grubych ściankach mają gwint wewnętrzny do stosowania z tuleją PTFE 15 mm jako uszczelnieniem ciśnieniowym. Ta unikalna konstrukcja umożliwia ręczne dokręcanie i odkręcanie, zapewniając łatwy dostęp do zbiornika. O-ring jest umieszczony na tulei powyżej gwintu, co zapewnia lepsze uszczelnienie. Naczynia są przydatne w reakcjach ciśnieniowych i zastosowaniach takich jak polimeryzacja i analiza halogenów poprzez rozkład termiczny w obecności wapna. Kompletne urządzenie jest dostarczane ze zbiornikiem, tuleją PTFE i O-ringiem 617. *Ważne ostrzeżenia dotyczące szkła pod ciśnieniem: Ze względu na zmienne warunki nie możemy zagwarantować, że szklane naczynia nie pękną pod wpływem ciśnienia. Zawsze należy pracować za osłoną bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)