Kluczowe dokumenty
SYNM131514
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware M131514, glass joint adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M131514
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Synthware adapter with #15 O-Ring and a standard inner joint (14/20) to inner ground glass.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)