Kluczowe dokumenty
SYNF702440C
Synthware fritted filter tube
joint: ST/NS 24/40, disc O.D. 36 mm, porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware F702440C, prosta rurka filtrująca
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F702440C
śr. zewn. dysku
36 mm
Opis ogólny
Dostępne z tarczami o grubej lub średniej porowatości.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)