Kluczowe dokumenty
SYNF641960
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F641960, addition funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F641960
pojemność
60 mL
60 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)