SYNF641460
Synthware™ pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F671425, lejek zrzutowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F641460
pojemność
60 mL
60 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z przedłużonym zaworem końcówki PTFE do regulacji zaworu półigłowego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)