Kluczowe dokumenty
SYNF621960
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 19/20, stopcock: PTFE
Synonim(y):
Synthware F621960, lejek zrzutowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F621960
pojemność
60 mL
60 mL
Opis ogólny
Z zaworem odcinającym 1:5 PTFE
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)