Kluczowe dokumenty
SYNF591025
Synthware three-neck round bottom flask
25 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware F5910125, 3-neck flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/10
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F591025
pojemność
25 mL
25 mL
Opis ogólny
Microscale, round bottom flask with three 14/10 outer ground joints externally threaded. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)