Kluczowe dokumenty
SYNF501025
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware F501025, microscale flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
black Nylon cap
flat bottom
glass flask
Połączenie
joint neck14/20
joint: ST/NS14/10
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F501025
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE-faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-ring s, see R014; for septa, see R1420.
Inne uwagi
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)