Kluczowe dokumenty
SYNF451125
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonim(y):
Synthware F451125, glass separatory funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F451125
pojemność
125 mL
125 mL
Opis ogólny
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)