Kluczowe dokumenty
SYNF410250
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
250 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F410250, 2-neck round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F410250
pojemność
250 mL
250 mL
Opis ogólny
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)