SYNF314000
Synthware™ recovery flask
1000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F314000, kolba o owalnym kształcie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F314000
pojemność
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF314000-1EA | 4061832208398 |