Key Documents
SYNF192975
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 29/42, top diam. 75 mm
Synonim(y):
Synthware F192975, glass powder funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F192975
śr. górna
75 mm
Opis ogólny
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)