SYND222434
8629 Suszarnia Abderhalden
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40, chamber side joint: ST/NS 34/45
Synonim(y):
Synthware D222434
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS chamber34/45
top joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
D222434
Opis ogólny
Komora susząca 8629 Abderhalden jest przeznaczona do suszenia próbek do analizy elementarnej. Próbka jest umieszczana w fiolce, którą następnie umieszcza się w komorze suszenia. Działa ona w warunkach próżni z delikatnym ciepłem wytwarzanym przez refluks rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia w płaszczu zewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)