SYNC184602C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 254 mm
Synonim(y):
Synthware C184602C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C184602C
śr. wewn. × dł.
53.0 mm × 254 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten produkt zawiera grubo karbowany dysk.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC184602C-1EA | 4061832207674 |