Key Documents
SYNC151110
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 110 mm
Synonim(y):
Synthware C151110, glass West condenser
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C151110
dł. osłony
110 mm
Opis ogólny
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)