Kluczowe dokumenty
SYNC1301
Synthware chromatography flow control adapter
with PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C1301, szklany adapter do chromatografii
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C1301
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zawór wysokiego podciśnienia 0-4 mm z końcówką dozującą do regulacji ciśnienia powietrza. Ze standardowym przegubem stożkowym. Zamów zaciski typu CC3525 z blokadą śrubową do przegubów kulowych. O-ringi zamienne na wałku grzyba wysokiego podciśnienia należy zamawiać pod numerem R010. O-ringi na zaworze PTFE wysokiego podciśnienia są całkowicie pokryte cienką warstwą PTFE, dzięki czemu są obojętne chemicznie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC1301-1EA4061832190235