Kluczowe dokumenty
SYNA722440
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A722440, adapter kontroli przepływu
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A722440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zapewnia sterowanie włączaniem/wyłączaniem za pomocą zaworu głównego. Umożliwia dostarczanie zadanych objętości gazów lub cieczy do reakcji za pomocą zaworu iglicowego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)