Kluczowe dokumenty
SYNB262910
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware B262910
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
top joint: ST/NS29/42
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B262910
rozmiar węża
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Synthware bubbler has a small ball joint to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)