Kluczowe dokumenty
SYNA604250
Synthware modified anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A604250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A604250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)